Stampa…
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52342-1G OR52342-5G
APOSOR52342-1GEA 81.2 EUR
APOSOR52342-1G APOSOR52342-5G
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Tetrapropylammonium perruthenate
Formula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074914
CAS Number: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II