Stampa…
6-(Methoxycarbonyl)picolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid monomethyl ester, Dipicolinic acid monomethyl ester, Monomethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate, Monomethyl dipicolinate
OR52341-10G OR52341-5G
APOSOR52341-10GEA 88.7 EUR
APOSOR52341-10G APOSOR52341-5G
6-(Methoxycarbonyl)picolinic acid 97%
6-(Methoxycarbonyl)picolinic acid
Formula: C8H7NO4
Peso molecolare: 181,1455 g/mol
Punto di fusione: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00806109
CAS Number: 7170-36-7