Stampa…
3-Chlorothiophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1-thiol, 1-Chloro-3-mercaptobenzene, 3-Chlorobenzenethiol, m-Chlorothiophenol
OR5234-1G OR5234-5G OR5234-25G
APOSOR5234-1GEA 0 EUR
APOSOR5234-1G APOSOR5234-5G APOSOR5234-25G
3-Chlorothiophenol 96%
3-Chlorothiophenol
Formula: C₆H₅ClS
Peso molecolare: 144,62 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/30mmHg
Densità: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004839
CAS Number: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
UN: 1760
ADR: 8,II