Stampa…
2-Methyl-m-anisic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 87.3 EUR
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-anisic acid 98%
2-Methyl-m-anisic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094039
CAS Number: 55289-06-0