Stampa…
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-1H-imidazole
OR52331-1G OR52331-5G
APOSOR52331-1GEA 91.6 EUR
APOSOR52331-1G APOSOR52331-5G
2-tert-Butyl-1H-imidazole
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16618480
CAS Number: 36947-69-0