4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃Cl₂N₃ Punto di fusione: 253…254 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09753581 CAS Number: 2589-12-0 |