Stampa…
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52328-1G OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA 113 EUR
APOSOR52328-1G APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213858
CAS Number: 173999-23-0