Stampa…
1,3-Diphenylacetone
Fornitore: Apollo Scientific
OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 65.4 EUR
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-Diphenylacetone
1,3-Diphenylacetone
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 330 °C
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004795
CAS Number: 102-04-5
EINECS: 203-000-0