Stampa…
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 52.4 EUR
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₄N₅I
Peso molecolare: 261,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787931
CAS Number: 151266-23-8