Stampa…
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 62.6 EUR
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,0200 g/mol
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783047
CAS Number: 40787-96-0