Stampa…
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52309-1G OR52309-500MG OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA 158 EUR
APOSOR52309-1G APOSOR52309-500MG APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272196
CAS Number: 885702-34-1