Stampa…
6-Chloro-1-tetralone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 26.3 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Peso molecolare: 180,63 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: 31…32 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114377
CAS Number: 26673-31-4