Stampa…
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52284-1G OR52284-5G
APOSOR52284-1GEA 109 EUR
APOSOR52284-1G APOSOR52284-5G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formula: C₂₀H₁₆Br₂
Peso molecolare: 416,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22581440
CAS Number: 1005771-04-9