Stampa…
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5227-10G OR5227-5G OR5227-1G
APOSOR5227-10GEA 752 EUR
APOSOR5227-10G APOSOR5227-5G APOSOR5227-1G
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055176
CAS Number: 89260-46-8