Stampa…
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52261-1G OR52261-5G OR52261-25G
APOSOR52261-1GEA 14.7 EUR
APOSOR52261-1G APOSOR52261-5G APOSOR52261-25G
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
Punto di fusione: 111…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10566071
CAS Number: 845267-78-9