Stampa…
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 238 EUR
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236060
CAS Number: 5980-97-2