Stampa…
Trietil borato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 65.5 EUR
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Trietil borato
Trietil borato
Formula: C₆H₁₅BO₃
Peso molecolare: 145,99 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012846
CAS Number: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II