Stampa…
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR52251-1G OR52251-5G
APOSOR52251-1GEA 94.4 EUR
APOSOR52251-1G APOSOR52251-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Formula: C₁₀H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09891214
CAS Number: 49660-93-7