Stampa…
4,8-Dichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR52250-10G OR52250-1G OR52250-5G
APOSOR52250-10GEA 444 EUR
APOSOR52250-10G APOSOR52250-1G APOSOR52250-5G
4,8-Dichloroquinoline
4,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024008
CAS Number: 21617-12-9