Stampa…
3-Nitro-4-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitroquinoline, 3-Nitroquinolin-4-ol
OR52247-25G OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA 133 EUR
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277722
CAS Number: 50332-66-6