Stampa…
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52225-1G OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-1GEA 58.2 EUR
APOSOR52225-1G APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
2,4-Dihydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO₂
Peso molecolare: 135,12 g/mol
Punto di fusione: 179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261931
CAS Number: 64419-24-5
EINECS: 264-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III