Stampa…
2-Fenil-1,3-propandiolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylpropane-1,3-diol
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 82.9 EUR
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Fenil-1,3-propandiolo 97%
2-Fenil-1,3-propandiolo
Formula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236056
CAS Number: 1570-95-2