Stampa…
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52223-1G OR52223-250MG
APOSOR52223-1GEA 84.4 EUR
APOSOR52223-1G APOSOR52223-250MG
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C6H3BrClN3
Peso molecolare: 232,4700 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11520857
CAS Number: 960613-96-1