Stampa…
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52221-1G OR52221-250MG OR52221-5G
APOSOR52221-1GEA 114 EUR
APOSOR52221-1G APOSOR52221-250MG APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Formula: C₄H₇N₃O
Peso molecolare: 113,1200 g/mol
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16710296
CAS Number: 135242-93-2