Stampa…
6-Methoxyisatin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxyindoline-2,3-dione
OR52220-10G OR52220-1G OR52220-5G
APOSOR52220-10GEA 179 EUR
APOSOR52220-10G APOSOR52220-1G APOSOR52220-5G
6-Methoxyisatin
6-Methoxyisatin
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,1568 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00667731
CAS Number: 52351-75-4