Stampa…
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52207-100G OR52207-500G
APOSOR52207-100GEA 36.4 EUR
APOSOR52207-100G APOSOR52207-500G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 326 °C
Densità: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016583
CAS Number: 5896-17-3