Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
OR52202-25G OR52202-100G OR52202-5G
APOSOR52202-25GEA 121 EUR
APOSOR52202-25G APOSOR52202-100G APOSOR52202-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095218
CAS Number: 185017-72-5