Stampa…
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR52201-100G OR52201-25G
APOSOR52201-100GEA 292 EUR
APOSOR52201-100G APOSOR52201-25G
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427661
CAS Number: 66909-38-4