Stampa…
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
OR52200-10G OR52200-25G
APOSOR52200-10GEA 94.5 EUR
APOSOR52200-10G APOSOR52200-25G
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095213
CAS Number: 39745-40-9