Stampa…
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 126 EUR
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₅H₂BrClOS
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09064979
CAS Number: 197370-13-1
UN: 1759
ADR: 8,III