Stampa…
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52197-1G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 164…166 °C/18mmHg
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064216
CAS Number: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5