Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52184-1G
OR52184-5G
APOSOR52184-1GEA
88.6
EUR
APOSOR52184-1G
APOSOR52184-5G
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11053764 CAS Number: 21961-31-9 |