Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464253
CAS Number: 16034-46-1