Stampa…
3-Methoxypyrocatechol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydroxyanisole, 3-Methoxycatechol, 3-Methoxybenzene-1,2-diol
OR52178-25G OR52178-5G OR52178-100G
APOSOR52178-25GEA 139 EUR
APOSOR52178-25G APOSOR52178-5G APOSOR52178-100G
3-Methoxypyrocatechol
3-Methoxypyrocatechol
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di ebollizione: 146…147 °C
Punto di fusione: 38…43 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002191
CAS Number: 934-00-9
EINECS: 213-276-4