Stampa…
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR52177-100G OR52177-10G OR52177-500G
APOSOR52177-100GEA 56.8 EUR
APOSOR52177-100G APOSOR52177-10G APOSOR52177-500G
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 265…266 °C
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003322
CAS Number: 148-53-8
EINECS: 205-715-3