Stampa…
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 380 EUR
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02179513
CAS Number: 118994-86-8