Stampa…
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methyl-6-nitropiperonyl alcohol, 1-(6-Nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol, alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol
OR52172-1G OR52172-5G
APOSOR52172-1GEA 126 EUR
APOSOR52172-1G APOSOR52172-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274663
CAS Number: 159873-64-0