Stampa…
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52170-1G OR52170-25G OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA 23.2 EUR
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00590092
CAS Number: 162787-61-3