Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₈ClNO₂ Punto di fusione: 175 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012870 CAS Number: 5680-79-5 |