Stampa…
2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52151-1G OR52151-5G
APOSOR52151-1GEA 60.1 EUR
APOSOR52151-1G APOSOR52151-5G
2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid 98%
2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226761
CAS Number: 1092287-30-3