Stampa…
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 130 EUR
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Peso molecolare: 230,02 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100097
CAS Number: 355134-13-3