Stampa…
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(ethene-2,1-diyl))dibenzenesulphonate, 4,4'-Bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl Disodium Salt
OR52138-100G OR52138-500G OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA 58.2 EUR
APOSOR52138-100G APOSOR52138-500G APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.
Formula: C₂₈H₂₂O₆S₂
Peso molecolare: 562,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00318874
CAS Number: 27344-41-8