Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52135-25G OR52135-5G OR52135-100G
APOSOR52135-25GEA 197 EUR
APOSOR52135-25G APOSOR52135-5G APOSOR52135-100G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₅BO₂
Punto di ebollizione: 35…40 °C/20mmHg
Densità: 0,908 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00192492
CAS Number: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III