Stampa…
2,4-Dichloroquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52131-100G OR52131-25G OR52131-5G
APOSOR52131-100GEA 219 EUR
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G APOSOR52131-5G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,04 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00091950
CAS Number: 607-68-1