(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈N₂ Punto di ebollizione: 78…80 °C/18mmHg Punto di fusione: 36…44 °C Densità: 0,902 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 74 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00671527 CAS Number: 68737-65-5 UN: 3259 ADR: 8,III |