Stampa…
Bromoacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52127-100G OR52127-25G OR52127-500G
APOSOR52127-100GEA 72.5 EUR
APOSOR52127-100G APOSOR52127-25G APOSOR52127-500G
Bromoacetonitrile 97%
Bromoacetonitrile
Formula: BrCNCH₂
Peso molecolare: 119.95 g/mol
Punto di ebollizione: 148…150 °C
Punto di fusione: -36
Densità: 1.722 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001884
CAS Number: 590-17-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III