3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₄ Punto di fusione: 197…200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002509 CAS Number: 99-50-3 EINECS: 202-760-0 |