Stampa…
6-Bromobenzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromobenzo[d]thiazole
OR52121-1G OR52121-5G
APOSOR52121-1GEA 65.5 EUR
APOSOR52121-1G APOSOR52121-5G
6-Bromobenzothiazole 97%
6-Bromobenzothiazole
Formula: C₇H₄BrNS
Peso molecolare: 214,09 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115372
CAS Number: 53218-26-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III