Stampa…
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52111-1G OR52111-250MG OR52111-5G
APOSOR52111-1GEA 108 EUR
APOSOR52111-1G APOSOR52111-250MG APOSOR52111-5G
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Formula: C3H3ClN2S
Peso molecolare: 134,5873 g/mol
Punto di ebollizione: 94…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234803
CAS Number: 21734-85-0