Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
OR52107-1G OR52107-250MG OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA 277 EUR
APOSOR52107-1G APOSOR52107-250MG APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241,05 g/mol
Punto di fusione: 282…285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602377
CAS Number: 1315360-75-8